4'-Bromo-3'-nitroacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-3-nitrofenil)etan-1-ona
B24469.06
B24469.14
B24469.06EA
69.4
EUR
B24469.06
B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetofenona ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 18640-58-9
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2050098
Formula:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244,04 g/mol Pto. de fusión: 117…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016985 Núm. CAS: 18640-58-9 EINECS: 242-469-6 |