3-(Trimetilsilil)propiolato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid methyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (trimethylsilyl)propiolate, Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
B25245.03
B25245.06
B25245.03EA
86.4
EUR
B25245.03
B25245.06
3-(Trimetilsilil)propiolato de metilo ≥98%
3-(Trimetilsilil)propiolato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 42201-71-8
Molecular Formula: C7H12O2Si
Formula Weight: 156.25
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 71-75/11mm
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD04039783
Formula:
C₇H₁₂O₂Si MW: 156,26 g/mol Pto. Ebullición: 71…75 °C (11 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039783 Núm. CAS: 42201-71-8 UN: 3272 ADR: 3,III |