ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-2-hidroxiacetofenona, 2-Bromo-1-(2-hidroxifenil)etan-1-ona, 2-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
B25722.06
B25722.14
B25722.06EA
93.8
EUR
B25722.06
B25722.14
ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona ≥97%
ω-Bromo-2-hidroxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 2491-36-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 45-47°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD01727570
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01727570 Núm. CAS: 2491-36-3 UN: 3263 ADR: 8 II |