2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Bromo-α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluidina
H26206.03
H26206.09
H26206.03EA
32.4
EUR
H26206.03
H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 875664-27-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Refractive Index: 1.503
Formula:
C₇H₄BrF₄N MW: 258.01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973756 Núm. CAS: 875664-27-0 EINECS: None UN: 2810 ADR: 6.1 III |