Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 208 EUR
H27384.06 H27384.03
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato 95%
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112717
Núm. CAS: 192863-36-8