Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
H28758.06
H28758.03
H28758.06EA
254
EUR
H28758.06
H28758.03
Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato
Purity: 96%
CAS No.: 912350-00-6
Molecular Formula: C6H4BF3IK
Formula Weight: 309.90
Melting Point: 297-299°
MDL No.: MFCD09800738
Formula:
C₆H₄BF₃IK MW: 309.91 g/mol Pto. de fusión: 297…299 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800738 Núm. CAS: 912350-00-6 |