Propiolato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
H51048.03 H51048.06
H51048.03EA 130 EUR
H51048.03 H51048.06
Propiolato de terc-butilo ≥98%
Propiolato de terc-butilo
Purity: 98% CAS No.: 13831-03-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 52-53°/27mm Beilstein Reference: 1747175 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00060100
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 52…53 °C (27 mmHg)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 0,919
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060100
Núm. CAS: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3,III