Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53380.03
H53380.06
H53380.14
H53380.03EA
70.8
EUR
H53380.03
H53380.06
H53380.14
Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico ≥97%
Ácido 3-(trimetilsilil)propiolico
Purity: 97%
CAS No.: 5683-31-8
Molecular Formula: C6H10O2Si
Formula Weight: 142.23
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-49°
Boiling Point: 105-110°/10mm
Beilstein Reference: 1755674
MDL No.: MFCD00190216
Formula:
C₆H₁₀O₂Si Pto. Ebullición: 105…110 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 47…49 °C Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190216 Núm. CAS: 5683-31-8 |