cis-3-Hexeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Z)-3-Hexeno
H53485.06
H53485.14
H53485.06EA
101
EUR
H53485.06
H53485.14
cis-3-Hexeno ≥97%
cis-3-Hexeno
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Pto. Ebullición: 66…68 °C Densidad: 0.681 Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085300 Núm. CAS: 7642-09-3 ADR: 3 II |