3-Aminopropino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Prop-2-inilamina
H53495.06
H53495.14
H53495.06EA
74.1
EUR
H53495.06
H53495.14
3-Aminopropino 98%
3-Aminopropino
Purity: 98%
CAS No.: 2450-71-7
Molecular Formula: C3H5N
Formula Weight: 55.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.449
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 773681
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008198
Formula:
C₃H₅N MW: 55.08 g/mol Pto. Ebullición: 83 °C Densidad: 0.86 Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F) |
Número MDL:
MFCD00008198 Núm. CAS: 2450-71-7 EINECS: 219-513-8 UN: 3286 ADR: 3 II |