3-Fenil-1-propino ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Propinilbenceno
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
159
EUR
H53500.06
H53500.14
3-Fenil-1-propino ≥97% estabilizado
3-Fenil-1-propino
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Formula:
C₉H₈ Pto. Ebullición: 75 °C (20 mmHg) Densidad: 0,934 Pto. de inflamación: 52 °C (126 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134431 Núm. CAS: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |