3-Cloro-1-fenil-1-propino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Chloroprop-1-yn-1-yl)benzene
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
449
EUR
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Cloro-1-fenil-1-propino ≥97%
3-Cloro-1-fenil-1-propino
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Formula:
C₉H₇Cl MW: 150,61 g/mol Densidad: 1,095 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411085 Núm. CAS: 3355-31-5 |