3-(Trimetilsilil)propiolato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid ethyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
H53517.06
H53517.14
H53517.06EA
67.4
EUR
H53517.06
H53517.14
3-(Trimetilsilil)propiolato de etilo ≥98%
3-(Trimetilsilil)propiolato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 16205-84-8
Molecular Formula: C8H14O2Si
Formula Weight: 170.28
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Boiling Point: 92-96°/28mm
Beilstein Reference: 1767850
MDL No.: MFCD00074886
Formula:
C₈H₁₄O₂Si MW: 170,28 g/mol Pto. Ebullición: 92…96 °C (28 mmHg) Densidad: 0,897 Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074886 Núm. CAS: 16205-84-8 |