1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol tech. 80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
L01554.06
L01554.14
L01554.06EA
57
EUR
L01554.06
L01554.14
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol tech. 80%, grado técnico
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Purity: 80%
CAS No.: 433-27-2
Molecular Formula: C4H7F3O2
Formula Weight: 144.09
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.3430
Odour: Odourless
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 906797
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00000441
Formula:
C₄H₇F₃O₂ MW: 144,09 g/mol Pto. Ebullición: 104…106 °C Densidad: 1,230 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000441 Núm. CAS: 433-27-2 EINECS: 207-087-6 UN: 1989 ADR: 3,III |