3,3-Dietoxipropino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
L10767.06
L10767.14
L10767.03
L10767.06EA
165
EUR
L10767.06
L10767.14
L10767.03
3,3-Dietoxipropino ≥97%
3,3-Dietoxipropino
Purity: 97%
CAS No.: 10160-87-9
Molecular Formula: HC≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 128.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1701566
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009237
Formula:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Pto. Ebullición: 138…139 °C Densidad: 0.894 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) |
Número MDL:
MFCD00009237 Núm. CAS: 10160-87-9 EINECS: 233-430-4 ADR: 3 III |