2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanodiol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanodiol
L16560.06
L16560.14
L16560.06EA
62.8
EUR
L16560.06
L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 355-74-8
Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH
Formula Weight: 262.10
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 100°/3mm
MDL No.: MFCD00069087
Formula:
C₆H₆F₈O₂ MW: 262,1 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 67…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069087 Núm. CAS: 355-74-8 |