1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1H,1H-Perfluorodecan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol
L16580.06
L16580.14
L16580.06EA
71.1
EUR
L16580.06
L16580.14
1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 307-37-9
Molecular Formula: C10H3F19O
Formula Weight: 500.10
Melting Point: 83-90°
Boiling Point: 95°/20mm
MDL No.: MFCD00153234
Formula:
C₁₀H₃F₁₉O MW: 500,1 g/mol Pto. Ebullición: 95 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 83…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153234 Núm. CAS: 307-37-9 |