1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluorododecan-1-ol
L16590.06
L16590.14
L16590.06EA
62.6
EUR
L16590.06
L16590.14
1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol tech. 90%, grado técnico
1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol
Purity: 90%
CAS No.: 423-65-4
Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH
Formula Weight: 600.12
Melting Point: ca 110°
Boiling Point: 224°/740mm
MDL No.: MFCD00153235
Formula:
C₁₂H₃F₂₃O MW: 600,12 g/mol Pto. Ebullición: 224 °C (740 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153235 Núm. CAS: 423-65-4 |