Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexadecafluoroheptano
L16979.14
L16979.22
L16979.14EA
63.3
EUR
L16979.14
L16979.22
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) ≥98%
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros)
Purity: 98%
CAS No.: 335-57-9
Molecular Formula: C7F16
Formula Weight: 388.05
Refractive Index: 1.2650
Boiling Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00040339
Formula:
C₇F₁₆ MW: 388.05 g/mol Pto. Ebullición: 80…82 °C Densidad: 1.720 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040339 Núm. CAS: 335-57-9 EINECS: 206-392-1 |