Potasio feniltrifluoroborato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17568.03
L17568.06
L17568.03EA
38.8
EUR
L17568.03
L17568.06
Potasio feniltrifluoroborato ≥98%
Potasio feniltrifluoroborato
Purity: 98%
CAS No.: 153766-81-5
Molecular Formula: C6H5BF3K
Formula Weight: 184.00
Melting Point: 296-301°
Beilstein Reference: 7782070
Formula:
C₆H₅BF₃K Pto. de fusión: 296…301 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318172 Núm. CAS: 153766-81-5 |