Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(p-tolyl)borate, Potassium p-tolyltrifluoroborate, (4-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17604.03 L17604.06
L17604.03EA 51.9 EUR
L17604.03 L17604.06
Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato ≥98%
Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato
Purity: 98% CAS No.: 216434-82-1 Molecular Formula: C7H7BF3K Formula Weight: 198.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8290098
Formula: C₇H₇BF₃K
MW: 198.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318171
Núm. CAS: 216434-82-1