Potasio (4-fluorofenil)trifluoroborato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
L17655.03 L17655.06
L17655.03EA 59.3 EUR
L17655.03 L17655.06
Potasio (4-fluorofenil)trifluoroborato 95%
Potasio (4-fluorofenil)trifluoroborato
Purity: 95% CAS No.: 192863-35-7 Molecular Formula: C6H4BF4K Formula Weight: 202.00 Melting Point: 290-292° Beilstein Reference: 7783544
Formula: C₆H₄BF₄K
MW: 202 g/mol
Pto. de fusión: 290…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318170
Núm. CAS: 192863-35-7