Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17966.03
L17966.06
L17966.03EA
27.4
EUR
L17966.03
L17966.06
Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato ≥97%
Potasio (3-bromofenil)trifluoroborato
Purity: 97%
CAS No.: 374564-34-8
Molecular Formula: C6H4BBrF3K
Formula Weight: 262.91
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD02093977
Formula:
C₆H₄BBrF₃K MW: 262.91 g/mol Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093977 Núm. CAS: 374564-34-8 |