n-Octano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13181.0F
A13181.AE
A13181.AP
A13181.0FEA
297
EUR
A13181.0F
A13181.AE
A13181.AP
n-Octano ≥98%
n-Octano
Purity: 98+%
CAS No.: 111-65-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.703
Refractive Index: 1.3980
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -57°
Boiling Point: 125-126°
Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 1696875
Merck Reference: 14,6749
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009556
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Pto. Ebullición: 125…126 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,703 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009556 Núm. CAS: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6749 |