cis-1,3-Pentadieno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
P0650-1G P0650-5G
TCIAP0650-1GEA 227 EUR
TCIAP0650-1G TCIAP0650-5G
cis-1,3-Pentadieno ≥97.0% (por GC) estabilizado
cis-1,3-Pentadieno
Formula: C₅H₈
Pto. Ebullición: 43°C
Pto. de fusión: –140°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063977
Núm. CAS: 1574-41-0
EINECS: 216-401-0
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746b28b2545aa608f518dfc23cae269226ac2a22&vid=746b28b2545aa608f518dfc23cae269226ac2a22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %