n-Octano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06910.0100 8.06910.0250 8.06910.1000 8.06910.0025
8.06910.0100EA 50.5 EUR
8.06910.0100 8.06910.0250 8.06910.1000 8.06910.0025
n-Octano para síntesis, Sigma-Aldrich®
n-Octano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114.23 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009556
Núm. CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Explosion Limit 0.8 - 6.5 %(V)
Density 0.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 210 °C