3-Cloropropino 70% ∼9.2 mol/L in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
P1273-25G P1273-250G
TCIAP1273-25GEA 29 EUR
TCIAP1273-25G TCIAP1273-250G
3-Cloropropino 70% ∼9.2 mol/L in toluene
3-Cloropropino
Formula: C₃H₃Cl
Pto. de inflamación: –14°C
Número MDL: MFCD00000980
Núm. CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5387962667628e099130d41a0708207323472cba&vid=41e363d172a83fe734969c0fecaac3ed15e05bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (HNMR) 70.0 to 77.0 w/w%