n-Octano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26025.238EA 72.5 EUR
26025.238 26025.466
n-Octano ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Octano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009556
Núm. CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm