n-Octano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
74820-50ML 74820-5ML
74820-50MLEA 392 EUR
74820-50ML 74820-5ML
n-Octano, Supelco®
n-Octano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009556
Núm. CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa9aed49c8a0f43f712529329f88e138428f78&vid=6291f1db7a17edf114996a1240d38af58843bd1c&prid=web&clid=SAPDAM