Buretas, modelo de bolitas, sin llave de paso intermedia, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
22316 22318
BRND22316EA 280 EUR
BRND22316 BRND22318
Buretas, modelo de bolitas, sin llave de paso intermedia, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato ámbar 5.4, clase B.
  • Calibrado para suministrar 'TD, Ex'
  • Marcas cortas en las graduaciones principales, para 25 ml distancia reducida entre marcas de subdivisión
  • Puesta a cero automática, llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
25 ml: Límites de error según la clase B, DIN EN ISO 385
50 ml: DIN EN ISO 385, clase B
*La altura total incluye la altura de la botella del depósito.