Bandejas para derrames
Proveedor: S.C.A.T.
117983 117984 108981 117985 117986
590-0809EA 72 EUR
590-0809 SCTV117984 216-0924 216-0925 216-0926
Bandejas para derrames
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Platos para derrames
De polietileno de alta densidad, blanco o negro (conductor de la electricidad). Contenedores para todos los fines.
  • Disponible con conductividad eléctrica
  • Disponible con inserto de base; los botes siempre permanecen secos
  • Alfombra antiestática y cable grund disponibles opcionalmente
Suitable for a wide range of canisters. Collect liquid in case of a leakage. The SCAT collection trays prevent the uncontrolled spread of hazardous liquids in the event of damage to a disposal container. The HDPE-EC conductive tray also prevents the build-up of static charge, which prevents the ignition of explosive substances.