n-Pentadecano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Pentadecane, Pentadecane
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
A10336.14EA 34.1 EUR
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
n-Pentadecano ≥99%
n-Pentadecano
Purity: 99% CAS No.: 629-62-9 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3 Formula Weight: 212.42 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1698194 MDL No.: MFCD00008990
Formula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212,42 g/mol
Pto. Ebullición: 269…270 °C
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 0,769
Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008990
Núm. CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III