n-Pentadecano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 272 EUR
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadecano, Supelco®
n-Pentadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 13…15 °C
Densidad: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008990
Núm. CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM