n-Pentano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pentano
17381.AK
17381.K2
17381.AKEA
33.9
EUR
17381.AK
17381.K2
n-Pentano ≥98%
n-Pentano
Purity: 98%
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.626
Refractive Index: 1.3580
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 g/mol Pto. Ebullición: 36 °C Pto. de fusión: –130 °C Densidad: 0.626 Pto. de inflamación: –49 °C (–57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009498 Núm. CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II IR: 01-2119459286-30 Índice Merck: 13,07193 |