n-Pentano ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentano
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07176.2500EA 190 EUR
1.07176.2500 1.07176.1000 1.07176.9999 1.07176.9190
n-Pentano ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 95.0 %
Identity (IR) conforms
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.626 - 0.628
Readily carbonizable substances conforms
Evaporation residue ≤ 0.005 %