n-Pentano, EMPLURA®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
8.20957.1000EA 96 EUR
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
n-Pentano, EMPLURA®
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM