n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Pentano
26192.463EA 572 EUR
26192.463 26192.292 26192.554 26192.361
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C