n-Pentano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Pentano
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83632.320EA 200 EUR
83632.320
n-Pentano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,00 %
Agua Max. 0,0100 %
Residuo no volátil Max. 0,0005 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Fluorescencia (como quinina) (254 nm) Max. 0,001 ppm
Fluorescencia (como quinina) (365 nm) Max. 0,001 ppm
Transmitancia (200 nm) Min. 10,0 %
Transmitancia (210 nm) Min. 40,00 %
Transmitancia (215 nm) Min. 70,00 %
Transmitancia (222 nm) Min. 90,0 %
Transmitancia (240 nm) Min. 98,0 %