n-Tetracontano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11274.02
11274.04
11274.02EA
90
EUR
11274.02
11274.04
n-Tetracontano ≥97%
n-Tetracontano
Purity: 97% min
CAS No.: 4181-95-7
Molecular Formula: C40H82
Formula Weight: 563.09
Physical Form: Flakes
Density: 0.779
Appearance: White
Melting Point: 80-84°
Boiling Point: 150°/0.001mm
Beilstein Reference: 1800152
MDL No.: MFCD00015267
Formula:
H₃C(CH₂)₃₈CH₃ Pto. Ebullición: 150 °C (0,001 mmHg) Pto. de fusión: 80…84 °C Densidad: 0,779 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015267 Núm. CAS: 4181-95-7 EINECS: 224-055-7 |