n-Tetradecano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetradecane
30809.14
30809.22
30809.36
30809.14EA
38.9
EUR
30809.14
30809.22
30809.36
n-Tetradecano ≥99%
n-Tetradecano
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Formula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ MW: 198,39 g/mol Pto. Ebullición: 252…254 °C Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 0,763 Pto. de inflamación: 99 °C (211 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008986 Núm. CAS: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |