n-Tetradecano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tetradecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 259 EUR
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradecano, Supelco®
n-Tetradecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Pto. Ebullición: 253,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008986
Núm. CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM