n-Tridecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18220.14
A18220.22
A18220.36
A18220.14EA
43.3
EUR
A18220.14
A18220.22
A18220.36
n-Tridecano ≥98%
n-Tridecano
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Formula:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 0,755 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008979 Núm. CAS: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3,III |