n-Tridecano, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tridecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML
91490-50ML
91490-5MLEA
117
EUR
91490-5ML
91490-50ML
n-Tridecano, Supelco®
n-Tridecano
Formula:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ MW: 184.37 g/mol Pto. Ebullición: 235.4 Pto. de fusión: –5.5 °C Densidad: 0.7564 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 79 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008979 Núm. CAS: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3 III |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...