1,2-Dibromo-2-metilpropano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 29.9 EUR
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-Dibromo-2-metilpropano 98%
1,2-Dibromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₈Br₂
MW: 215,92 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -70,1 °C
Densidad: 1,79 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000126
Núm. CAS: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %