1-Bromo-2,2-dimetilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
L03579.06
L03579.14
L03579.06EA
74.1
EUR
L03579.06
L03579.14
1-Bromo-2,2-dimetilpropano ≥98%
1-Bromo-2,2-dimetilpropano
Purity: 98%
CAS No.: 630-17-1
Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 1730989
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000209
Formula:
C₅H₁₁Br MW: 151.05 g/mol Pto. Ebullición: 104…106 °C Densidad: 1.195 Pto. de inflamación: 6 °C (42 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000209 Núm. CAS: 630-17-1 EINECS: 211-132-5 UN: 1993 ADR: 3 II |