1-Bromo-2-metilpropano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isobutyl bromide
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 117 EUR
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Bromo-2-metilpropano 98+%
1-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 1.26 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000217
Núm. CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05152
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %