1-Bromo-2-metilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B23854.0B B23854.30
B23854.0BEA 113 EUR
B23854.0B B23854.30
1-Bromo-2-metilpropano ≥98%
1-Bromo-2-metilpropano
Purity: 98+% CAS No.: 78-77-3 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.02 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -118° Boiling Point: 90-92° Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 1730915 Merck Reference: 14,5135 UN No.: 2342 MDL No.: MFCD00000217
Formula: C₄H₉Br
Pto. Ebullición: 90…92 °C
Pto. de fusión: –118 °C
Densidad: 1,255
Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000217
Núm. CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,5135