1-Bromo-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 46.5 EUR
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Bromo-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Pto. Ebullición: 91 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –118 °C
Densidad: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000217
Núm. CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05152
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)