1-Bromo-3-metilbutano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylbutylbromide
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 30.5 EUR
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Bromo-3-metilbutano 99%
1-Bromo-3-metilbutano
Formula: C₅H₁₁Br
MW: 151.05 g/mol
Pto. Ebullición: 119
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000253
Núm. CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05130
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)