1-Bromo-3-metilbutano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methylbutylbromide
A14492.0B
A14492.0I
A14492.30
A14492.0BEA
134
EUR
A14492.0B
A14492.0I
A14492.30
1-Bromo-3-metilbutano ≥98%
1-Bromo-3-metilbutano
Purity: 98%
CAS No.: 107-82-4
Molecular Formula: C5H11Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4409
Melting Point: -112°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 773652
Merck Reference: 14,5114
UN No.: 2341
MDL No.: MFCD00000253
Formula:
C₅H₁₁Br Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 1,208 Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000253 Núm. CAS: 107-82-4 EINECS: 203-522-9 UN: 2341 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5114 |